2-Bromo-1-(4-bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC57413-1G PC57413-5G
APOSPC57413-1GEA 1470 DKK
APOSPC57413-1G APOSPC57413-5G
2-Bromo-1-(4-bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone ≥95%
2-Bromo-1-(4-bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₄Br₂F₂O
MDL Number: MFCD28738290
CAS-nummer: 1807245-37-9
UN nummer: 3261