3-Bromo-2-(bromomethyl)-1-fluoro-4-iodobenzene ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50180-250MG PC50180-1G
APOSPC50180-250MGEA 1640 DKK
APOSPC50180-250MG APOSPC50180-1G
3-Bromo-2-(bromomethyl)-1-fluoro-4-iodobenzene ≥95%
3-Bromo-2-(bromomethyl)-1-fluoro-4-iodobenzene
Formel: C₇H₄Br₂FI
CAS-nummer: 2092531-09-2
UN nummer: 3261