4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-iodobenzene ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC57120-250MG PC57120-1G
APOSPC57120-250MGEA 1810 DKK
APOSPC57120-250MG APOSPC57120-1G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-iodobenzene ≥95%
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
Formel: C₇H₄BrF₂I
MDL Number: MFCD18391114
CAS-nummer: 1261671-69-5
UN nummer: 3261