5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC37884-250MG PC37884-1G
APOSPC37884-250MGEA 1640 DKK
APOSPC37884-250MG APOSPC37884-1G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂ClFO
Molekylvægt: 330.37616 g/mol
MDL Number: MFCD28733998
CAS-nummer: 1805518-57-3
UN nummer: 3261