4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC56686-250MG PC56686-1G
APOSPC56686-250MGEA 1640 DKK
APOSPC56686-250MG APOSPC56686-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₄Br₂F₆
MDL Number: MFCD28728007
CAS-nummer: 1805513-09-0
UN nummer: 3261