2-Chloro-6-iodobenzyl bromide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400751-250MG OR400751-1G
APOSOR400751-250MGEA 1430 DKK
APOSOR400751-250MG APOSOR400751-1G
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide ≥95%
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrClI
MDL Number: MFCD18393366
CAS-nummer: 1035263-31-0
UN nummer: 3261