3-Chloro-5-iodophenacyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400227-250MG OR400227-1G
APOSOR400227-250MGEA 1700 DKK
APOSOR400227-250MG APOSOR400227-1G
3-Chloro-5-iodophenacyl bromide 95%
3-Chloro-5-iodophenacyl bromide
Formel: C₈H₅BrClIO
MDL Number: MFCD28040499
CAS-nummer: 1823925-41-2
UN nummer: 3261