3-Chloro-5-iodobenzyl bromide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400246-250MG OR400246-1G
APOSOR400246-250MGEA 2300 DKK
APOSOR400246-250MG APOSOR400246-1G
3-Chloro-5-iodobenzyl bromide ≥95%
3-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrClI
MDL Number: MFCD18393369
CAS-nummer: 912343-41-0
UN nummer: 3261