Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-iodobenzoate ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC99140-250MG PC99140-1G
APOSPC99140-250MGEA 1640 DKK
APOSPC99140-250MG APOSPC99140-1G
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-iodobenzoate ≥95%
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-iodobenzoate
Formel: C₈H₅BrFIO₂
CAS-nummer: 2383683-94-9