2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC912791-1G PC912791-5G
APOSPC912791-1GEA 436 DKK
APOSPC912791-1G APOSPC912791-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Smeltepunkt: 143…145 °C
MDL Number: MFCD08532493
CAS-nummer: 177420-63-2