1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC99064-250MG PC99064-1G PC99064-5G
APOSPC99064-250MGEA 1690 DKK
APOSPC99064-250MG APOSPC99064-1G APOSPC99064-5G
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene ≥95%
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
MDL Number: MFCD32903680
CAS-nummer: 2460515-82-4