Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC57811-250MG PC57811-1G PC57811-5G
APOSPC57811-250MGEA 763 DKK
APOSPC57811-250MG APOSPC57811-1G APOSPC57811-5G
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate ≥97%
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅Br₂FO₂
MDL Number: MFCD06204165
CAS-nummer: 773134-10-4