2-Bromo-4-chloro-5-fluorophenol ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC57127-250MG PC57127-1G
APOSPC57127-250MGEA 1370 DKK
APOSPC57127-250MG APOSPC57127-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorophenol ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorophenol
Formel: C₆H₃BrClFO
Molekylvægt: 225.44282 g/mol
MDL Number: MFCD26895908
CAS-nummer: 157165-23-6