2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56008-250MG PC56008-1G PC56008-5G
APOSPC56008-250MGEA 414 DKK
APOSPC56008-250MG APOSPC56008-1G APOSPC56008-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
MDL Number: MFCD12026232
CAS-nummer: 1067882-65-8