7-Bromo-4-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC55912-250MG PC55912-1G
APOSPC55912-250MGEA 3000 DKK
APOSPC55912-250MG APOSPC55912-1G
7-Bromo-4-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one ≥95%
7-Bromo-4-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Formel: C₉H₅BrFNO
MDL Number: MFCD20526591
CAS-nummer: 956700-15-5