4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC56694-250MG PC56694-1G
APOSPC56694-250MGEA 1970 DKK
APOSPC56694-250MG APOSPC56694-1G
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₅BrF₆O
MDL Number: MFCD28727780
CAS-nummer: 1805971-50-9