5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53661-1G PC53661-5G
APOSPC53661-1GEA 1640 DKK
APOSPC53661-1G APOSPC53661-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid ≥95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₃
Molekylvægt: 299.04134 g/mol
MDL Number: MFCD29920603
CAS-nummer: 1956327-16-4