Methyl 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoate ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53606-250MG PC53606-1G PC53606-5G
APOSPC53606-250MGEA 589 DKK
APOSPC53606-250MG APOSPC53606-1G APOSPC53606-5G
Methyl 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoate ≥95%
Methyl 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
MDL Number: MFCD12913461
CAS-nummer: 908248-32-8