2-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoroaniline ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52718-250MG PC52718-1G PC52718-5G
APOSPC52718-250MGEA 1240 DKK
APOSPC52718-250MG APOSPC52718-1G APOSPC52718-5G
2-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoroaniline ≥98%
2-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₃BrCl₂FN
Molekylvægt: 258.90312 g/mol
MDL Number: MFCD11505662
CAS-nummer: 1092350-32-7