5,5'-(Hexafluoropropane-2,2-diyl)bis(2-(allyloxy)aniline) ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51356-1G PC51356-5G
APOSPC51356-1GEA 164 DKK
APOSPC51356-1G APOSPC51356-5G
5,5'-(Hexafluoropropane-2,2-diyl)bis(2-(allyloxy)aniline) ≥95%
5,5'-(Hexafluoropropane-2,2-diyl)bis(2-(allyloxy)aniline)
Formel: C₂₁H₂₀F₆N₂O₂
MDL Number: MFCD32708902
CAS-nummer: 2573217-07-7