4-Fluoro-3-methylbenzylamine, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC57806-5G PC57806-25G PC57806-100G
APOSPC57806-5GEA 164 DKK
APOSPC57806-5G APOSPC57806-25G APOSPC57806-100G
4-Fluoro-3-methylbenzylamine, Technical Grade
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Formel: C₈H₁₀FN
MDL Number: MFCD01631490
CAS-nummer: 261951-68-2
UN nummer: 2735