3-Chlor-2-Fluorbenzylamin, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC57807-5G PC57807-10G PC57807-25G
APOSPC57807-5GEA 284 DKK
APOSPC57807-5G APOSPC57807-10G APOSPC57807-25G
3-Chlor-2-Fluorbenzylamin, Technical Grade
3-Chlor-2-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
MDL Number: MFCD01631391
CAS-nummer: 72235-55-3
UN nummer: 2735