5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900121-250MG PC900121-1G
APOSPC900121-250MGEA 1080 DKK
APOSPC900121-250MG APOSPC900121-1G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅BrF₃NO
MDL Number: MFCD22375096
CAS-nummer: 1381944-30-4
UN nummer: 2811