4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC57812-250MG PC57812-1G PC57812-5G
APOSPC57812-250MGEA 872 DKK
APOSPC57812-250MG APOSPC57812-1G APOSPC57812-5G
4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline ≥95%
4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formel: C₇H₆BrFN₂O₂
Molekylvægt: 249.05 g/mol
MDL Number: MFCD09152766
CAS-nummer: 952183-01-6
UN nummer: 2811