6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC57482-250MG PC57482-1G
APOSPC57482-250MGEA 1700 DKK
APOSPC57482-250MG APOSPC57482-1G
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥95%
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄BrF₄N
Molekylvægt: 258.01097 g/mol
MDL Number: MFCD28740806
CAS-nummer: 1805152-52-6
UN nummer: 2810