5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC503022-250MG PC503022-1G PC503022-5G
APOSPC503022-250MGEA 1530 DKK
APOSPC503022-250MG APOSPC503022-1G APOSPC503022-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂ClF₄N
Molekylvægt: 223.55479 g/mol
MDL Number: MFCD28752673
CAS-nummer: 1807135-39-2
UN nummer: 2811