Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59983-250MG OR59983-1G
APOSOR59983-250MGEA 985 DKK
APOSOR59983-250MG APOSOR59983-1G
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₇BrN₂O₂
Smeltepunkt: 70…72 °C
MDL Number: MFCD02179563
CAS-nummer: 120781-02-4
UN nummer: 2811
ADR: 6,III