Methyl 2-amino-3-chloro-5-iodobenzoate ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR61619-250MG OR61619-1G OR61619-5G
APOSOR61619-250MGEA 1040 DKK
APOSOR61619-250MG APOSOR61619-1G APOSOR61619-5G
Methyl 2-amino-3-chloro-5-iodobenzoate ≥95%
Methyl 2-amino-3-chloro-5-iodobenzoate
Formel: C₈H₇ClINO₂
MDL Number: MFCD31672754
CAS-nummer: 1070977-94-4
UN nummer: 2811