Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC503028-250MG PC503028-1G
APOSPC503028-250MGEA 1640 DKK
APOSPC503028-250MG APOSPC503028-1G
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥95%
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅ClF₄O₂
Molekylvægt: 256.58141 g/mol
MDL Number: MFCD28752646
CAS-nummer: 1805524-68-8