5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC503021-250MG PC503021-1G PC503021-5G
APOSPC503021-250MGEA 1690 DKK
APOSPC503021-250MG APOSPC503021-1G APOSPC503021-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molekylvægt: 226.55543 g/mol
MDL Number: MFCD32708897
CAS-nummer: 134099-32-4