5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC503020-250MG PC503020-1G PC503020-5G
APOSPC503020-250MGEA 502 DKK
APOSPC503020-250MG APOSPC503020-1G APOSPC503020-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
MDL Number: MFCD28752592
CAS-nummer: 1807210-92-9