2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502679-250MG PC502679-1G PC502679-5G
APOSPC502679-250MGEA 1080 DKK
APOSPC502679-250MG APOSPC502679-1G APOSPC502679-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥95%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃O
MDL Number: MFCD31561241
CAS-nummer: 1253189-05-7