Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502069-250MG PC502069-1G PC502069-5G
APOSPC502069-250MGEA 1530 DKK
APOSPC502069-250MG APOSPC502069-1G APOSPC502069-5G
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥95%
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₈FNO₃
Molekylvægt: 185.15242 g/mol
MDL Number: MFCD20725712
CAS-nummer: 946121-50-2