Methyl 3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502068-250MG PC502068-1G PC502068-5G
APOSPC502068-250MGEA 1430 DKK
APOSPC502068-250MG APOSPC502068-1G APOSPC502068-5G
Methyl 3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate ≥95%
Methyl 3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆FNO₅
MDL Number: MFCD16038819
CAS-nummer: 850335-27-2