5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR62133-250MG OR62133-1G OR62133-5G
APOSOR62133-250MGEA 1690 DKK
APOSOR62133-250MG APOSOR62133-1G APOSOR62133-5G
5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₇H₆IN₃
MDL Number: MFCD32903685
CAS-nummer: 2594436-04-9