8-Hydroxy-4H-isochromene-1,3-dione ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR62160-250MG OR62160-1G
APOSOR62160-250MGEA 796 DKK
APOSOR62160-250MG APOSOR62160-1G
8-Hydroxy-4H-isochromene-1,3-dione ≥95%
8-Hydroxy-4H-isochromene-1,3-dione
Formel: C₉H₆O₄
MDL Number: MFCD24716986
CAS-nummer: 19723-36-5