2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR62152-1G OR62152-5G
APOSOR62152-1GEA 1530 DKK
APOSOR62152-1G APOSOR62152-5G
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde ≥95%
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇IO₂
Smeltepunkt: 110-115 °C
MDL Number: MFCD18905098
CAS-nummer: 77287-58-2