(Bromoethynyl)triisopropylsilane ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR62151-1G OR62151-5G OR62151-10G
APOSOR62151-1GEA 327 DKK
APOSOR62151-1G APOSOR62151-5G APOSOR62151-10G
(Bromoethynyl)triisopropylsilane ≥97%
(Bromoethynyl)triisopropylsilane
Formel: C₁₁H₂₁BrSi
Massefylde: 1,09
MDL Number: MFCD11036302
CAS-nummer: 111409-79-1