Methyl 2-bromo-3-chloro-5-iodobenzoate ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR61546-250MG OR61546-1G
APOSOR61546-250MGEA 1810 DKK
APOSOR61546-250MG APOSOR61546-1G
Methyl 2-bromo-3-chloro-5-iodobenzoate ≥95%
Methyl 2-bromo-3-chloro-5-iodobenzoate
Formel: C₈H₅BrClIO₂
MDL Number: MFCD33395005
CAS-nummer: 2383015-21-0