Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR60272-250MG OR60272-1G OR60272-5G
APOSOR60272-250MGEA 654 DKK
APOSOR60272-250MG APOSOR60272-1G APOSOR60272-5G
Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate ≥95%
Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈BrNO₄
MDL Number: MFCD22381695
CAS-nummer: 179897-93-9