2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzyl alcohol ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR60271-250MG OR60271-1G
APOSOR60271-250MGEA 1810 DKK
APOSOR60271-250MG APOSOR60271-1G
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₈H₈BrNO₃
MDL Number: MFCD28745354
CAS-nummer: 1807195-87-4