N-Methylmorpholin N-oxid 50% in aqueous solution
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
OR52933-250G OR52933-1KG OR52933-100G
APOSOR52933-250GEA 262 DKK
APOSOR52933-250G APOSOR52933-1KG APOSOR52933-100G
N-Methylmorpholin N-oxid 50% in aqueous solution
N-Methylmorpholin N-oxid
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molekylvægt: 117.15 g/mol
Kogepunkt: 119 °C
Massefylde: 1.12
MDL Number: MFCD00005947
CAS-nummer: 7529-22-8