Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52911-250MG OR52911-1G OR52911-5G
APOSOR52911-250MGEA 1160 DKK
APOSOR52911-250MG APOSOR52911-1G APOSOR52911-5G
Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate ≥95%
Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₆H₇ClN₂O₂
MDL Number: MFCD02253778
CAS-nummer: 400877-54-5