3,3,4,4-Tetramethylpyrrolidine-2,5-dione ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR968325-250MG OR968325-1G OR968325-5G
APOSOR968325-250MGEA 763 DKK
APOSOR968325-250MG APOSOR968325-1G APOSOR968325-5G
3,3,4,4-Tetramethylpyrrolidine-2,5-dione ≥98%
3,3,4,4-Tetramethylpyrrolidine-2,5-dione
Formel: C₈H₁₃NO₂
MDL Number: MFCD00047107
CAS-nummer: 3566-61-8