3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR70320-250MG OR70320-1G OR70320-5G
APOSOR70320-250MGEA 1180 DKK
APOSOR70320-250MG APOSOR70320-1G APOSOR70320-5G
3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₉BrO₂
MDL Number: MFCD11110859
CAS-nummer: 1131622-50-8