4-Amino-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR70329-250MG OR70329-1G OR70329-5G
APOSOR70329-250MGEA 1430 DKK
APOSOR70329-250MG APOSOR70329-1G APOSOR70329-5G
4-Amino-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
4-Amino-2-cyclopropylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD32862615
CAS-nummer: 2609110-47-4