3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylalkohol ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2794-5G OR2794-25G OR2794-100G
APOSOR2794-5GEA 208 DKK
APOSOR2794-5G APOSOR2794-25G APOSOR2794-100G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylalkohol ≥95%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylalkohol
Formel: C₁₅H₂₄O₂
Kogepunkt: 138-141 °C
Smeltepunkt: 214 °C
MDL Number: MFCD00017254
CAS-nummer: 88-26-6