2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0739-1G PC0739-5G PC0739-10G
APOSPC0739-1GEA 818 DKK
APOSPC0739-1G APOSPC0739-5G APOSPC0739-10G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Br₂FO₂
Molekylvægt: 297.90 g/mol
MDL Number: MFCD03094087
CAS-nummer: 183065-69-2