N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR71108-250MG OR71108-1G
APOSOR71108-250MGEA 218 DKK
APOSOR71108-250MG APOSOR71108-1G
N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
Formel: C₆H₇ClN₄
MDL Number: MFCD34181144
CAS-nummer: 2654087-89-3