5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR70314-250MG OR70314-1G
APOSOR70314-250MGEA 1700 DKK
APOSOR70314-250MG APOSOR70314-1G
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Formel: C₁₀H₅BrN₂O
Molekylvægt: 249.0635 g/mol
MDL Number: MFCD32862642
CAS-nummer: 1874272-52-2